Documentos Principais
CLS9990125
Pyrex® ribbed watch glasses
O.D. ~125 mm
Sinônimo(s):
Corning® 9990
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 943,00
R$ 943,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 943,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 943,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Corning 9990-125
D.E.
~125 mm
Descrição geral
Molded-in ribs allow vapors to escape during boiling to eliminate pressure buildup. Meets EPA requirements for methods 3005, 3010, 3020.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)