Documentos Principais
CLS9985100
Pyrex® watch glasses
O.D. 100 mm
Sinônimo(s):
Corning® 9985
Selecione um tamanho
144 EA
R$ 2.632,00
R$ 2.632,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
144 EA
R$ 2.632,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.632,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Corning 9985-100
D.E.
100 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Heavy-wall, borosilicate glass with fire-polished edge provides durability. May be slightly out-of-round due to O.D. variability.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)