Documentos Principais
CLS982010
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 3 mL
Sinônimo(s):
Corning® 9820
Selecione um tamanho
720 EA
R$ 1.875,00
R$ 1.875,00
Previsão de entrega em31 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
720 EA
R$ 1.875,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
R$ 1.875,00
Previsão de entrega em31 de março de 2025
Materiais
round bottom tube
embalagem
pack of 72
case of 720
fabricante/nome comercial
Corning 9820-10
D.E. × C
10 mm × 75 mm
capacidade
3 mL
Descrição geral
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • The rimless design offers greater convenience in plugging and rack storage.
  • Fire polished ends for a smooth finish.
  • Uniform wall and bottom thickness ensure maximum heat transfer and chemical resistance.
  • Three largest sizes have no marking spots.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)