Documentos Principais
CLS812012
Pyrex® centrifuge tubes heavy-duty with beaded rim
capacity 12 mL, ungraduated
Sinônimo(s):
Corning® 8120
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 1.004,00
R$ 1.004,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 1.004,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
R$ 1.004,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Materiais
borosilicate glass
conical bottom tube
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 12
pack of 12
fabricante/nome comercial
Corning 8120-12
D.E. × C
17 mm × 120 mm
capacidade
12 mL
cor
clear
Descrição geral
Always use with correct sleeve or holder. Increased wall thickness for greater mechanical strength. Formed from borosilicate glass. Stress that glass can withstand is greatly decreased by surface flaws such as scratches, chips, and cracks.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)