CLS71022
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
orange, volume 2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7102
Selecione um tamanho
R$ 967,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 967,00
Produtos recomendados
Materiais
glass
Características
graduation
fabricante/nome comercial
Corning 7102-2
faixa de medição de volume
2.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Comprimento
333 mm
capacidade
2.0 mL
cor
orange
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)