Documentos Principais
CLS71021
Pyrex® volumetric pipette, color-coded
blue, volume 1.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7102
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 892,00
R$ 892,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 892,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
R$ 892,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
Características
class A
graduation
embalagem
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7102-1
faixa de medição de volume
1.0 mL, accuracy: 0.012 mL
Comprimento
313 mm
capacidade
1.0 mL
cor
blue
Descrição geral
Have larger tip openings for faster delivery.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)