Documentos Principais
CLS70980250
Pyrex® VISTA Erlenmeyer flask, narrow-mouth
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
conical flask, conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, Corning® 70980
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass
narrow-mouth
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pack of 12
case of 24
fabricante/nome comercial
Corning 70980-250
capacidade
250 mL
Descrição geral
These narrow mouth Erlenmeyer flasks have uniform wall thickness which provide the proper balance between mechanical strength and thermal shock resistance. Approximate graduations are in durable blue enamel. An extra large marking space is also provided.
Outras notas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)