Documentos Principais
CLS7082520
Pyrex® VISTA culture tube, screw-cap
diam. × L 20 mm × 125 mm
Sinônimo(s):
culture tubes, test tubes, test tubes glass, Corning® 70825
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 1.421,00
200 EA
R$ 1.941,00
R$ 1.421,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 1.421,00
200 EA
R$ 1.941,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
R$ 1.421,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
cap (Rubber liner)
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 200
fabricante/nome comercial
Corning 70825-20
diâmetro × C
20 mm × 125 mm
cor
clear
Descrição geral
These Pyrex Vista culture tubes are supplied with deep-form phenolic caps to facilitate handling and sealing after autoclaving. The blue enamel marking spot gives an excellent surface for pencil notations. Pencil marks are easily erased.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4