Documentos Principais
CLS70795N
Pyrex® serological pipettes, disposable, non-sterile, unplugged
volume 5.0 mL
Sinônimo(s):
pipet
Selecione um tamanho
960 EA
R$ 3.198,00
R$ 3.198,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
960 EA
R$ 3.198,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
R$ 3.198,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
embalagem
pack of 240 ea
case of 960 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7079-5N
faixa de medição de volume
5.0 mL
capacidade
5.0 mL
tamanho da ponta
, Narrow
Características e benefícios
  • Disposable PYREX® glass pipettes are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out
  • Long, slender, tapered tips of pipettes make pipetting faster and easier
  • All pipettes have negative graduations and fire polished tips for burr-free, even flow rates
  • Nonsterile, unplugged and bulk packed.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)