CLS7078B10
Pyrex® Shorty serological disposable pipette, sterile, plugged
volume 10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7078B
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass
round tip
esterilidade
sterile
Características
DNase free: no
RNase free: no
color-coded Orange
graduations
subdivision
embalagem
pack of 200 ea
case of 400 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7078B-10
faixa de medição de volume
10.0 mL, accuracy: 0.2 mL
Comprimento
215 mm
capacidade
10 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)