Documentos Principais
CLS706525
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 25.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Sinônimo(s):
Corning® 7065
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 873,00
R$ 873,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 873,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
R$ 873,00
Check Cart for Availability
Materiais
glass
Características
graduation
subdivision 0.1 mL
embalagem
case of 12 ea
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7065-25
faixa de medição de volume
25.0 mL, accuracy: 0.1 mL
D.E. × C
14 mm × 440 mm
capacidade
25.0 mL
Características e benefícios
  • Pyrex® measuring pipettes with colored markings (volume 25 mL) are reusable pipettes, which are color-coded for easy identification and sorting.
  • The top end is constricted (Mohr type).
  • Colored graduations are enameled onto the glass.
  • They are calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)