Documentos Principais
CLS6980B7
Pyrex® NMR tubes 5 mm diameter
L 7 in., parameter 400-750 MHz
Sinônimo(s):
Corning® 6980
Selecione um tamanho
5 EA
R$ 944,00
R$ 944,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 EA
R$ 944,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
NB.43
R$ 944,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
embalagem
case of 5 ea
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Corning 6980B-7
Parâmetros
300-500 MHz frequency
400-750 MHz
Comprimento
7 in.
diâmetro do tubo
4.97 mm , approx.
cor
clear
adequação
suitable for NMR
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)