CLS6949
Corning® organic chemistry glassware kit with 24/40 joints
borosilicate glass (code 7740), non-sterile
Sinônimo(s):
Corning® 6949
Selecione um tamanho
R$ 8.970,00
Previsão de entrega em24 de julho de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 8.970,00
Previsão de entrega em24 de julho de 2025
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass (code 7740)
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Corning 6949
Categorias relacionadas
Descrição geral
The kit′s versatility enables many standard laboratory operations to be performed, such as: distillation, reaction with gas evolution, preparation or recovery, simple reflux, reflux with addition, fractional distillation and vacuum distillation. The case is approximately 130 mm x 256 mm x 343 mm.
Componentes
1. Liebig condenser column
2. Cold-finger condenser
3. Round-bottom boiling flask, 100 mL
4. Round-bottom boiling flask, 250 mL
5. Round-bottom boiling flask, 500 mL
6. Graduated separatory funnel, 100 mL
7. PYREX® stopper
8. Reaction-vessel tube
9. Drying tube
10. Adapter outlet tube
11. Distilling tube adapter
12. Connecting tube adapters (2 each)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)