CLS6949EBO
Corning® organic chemistry glassware kit
polyethylene kit box only for 19/22 jointed kit
Sinônimo(s):
Corning® 6949E and 6949K
Selecione um tamanho
R$ 386,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 386,00
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 6949E-BO
Descrição geral
Components:
1. Distilling column
2. West condenser
3. Separatory funnel, 125 mL
4. Bleed tube
5. Rubber thermometer holder
6. Thermometer adapter
7. Round-bottom flask, 100 mL
8. Round-bottom flask, 250 mL
9. 3-way adapter, 3 ground-glass joints
10. Round-bottom flask, 50 mL
11. Vacuum adapter
12. Claisen adapter
13. Round-bottom flask, 25 mL
14. PYREX stopper
15. Round-bottom flask, 500 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)