CLS65640100
PYREXPLUS® volumetric flask, with protective coating, Pyrex® stopper
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 65640
Selecione um tamanho
R$ 3.046,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.046,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
long
tamanho da tampa
13
esterilidade
non-sterile
Características
closure type ST stopper
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 65640-100
tol. measuring range
0.08 mL
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Atenção
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)