CLS6302125
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
size 125 mL
Sinônimo(s):
Corning® 6302
About This Item
Produtos recomendados
tamanho do plugue
GP-3
tamanho da tampa
22
fabricante/nome comercial
Corning 6302-125
Comprimento
301 mm
diâmetro do corpo
60 mm
tamanho
125 mL
Descrição geral
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.