Documentos Principais
CLS5660250
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 250 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
long
Junta
joint stopper16
esterilidade
non-sterile
Características
class A
closure type ST stopper
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5660-250
tol. measuring range
0.12 mL
capacidade
250 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)