Documentos Principais
CLS5600200
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with snap cap
capacity 200 mL
Sinônimo(s):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 2.690,00
6 EA
R$ 2.722,00
R$ 2.690,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 2.690,00
6 EA
R$ 2.722,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.690,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
long
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Snap cap
embalagem
case of 12
pack of 6
fabricante/nome comercial
Corning 5600-200
tol. measuring range
0.10 mL
capacidade
200 mL
Descrição geral
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)