Documentos Principais
CLS5564010
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Sinônimo(s):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 2.073,00
R$ 2.073,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 2.073,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
R$ 2.073,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
long
Junta
joint stopper9
esterilidade
non-sterile
Características
closure type ST stopper
embalagem
case of 12
fabricante/nome comercial
Corning 55640-10
Corning 55640
tol. measuring range
0.02 mL
capacidade
10 mL
Descrição geral
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)