CLS49956L
Pyrex® wide-mouth graduated Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 6,000 mL
Sinônimo(s):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4995
Selecione um tamanho
R$ 1.874,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.874,00
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
polypropylene cap
screw top cap
wide-mouth
esterilidade
non-sterile
Características
cap
closure type Screw cap
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4995-6L
capacidade
6,000 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)