Documentos Principais
CLS4320C5L
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 5,000 mL, joint: ST/NS 45/50
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4320C
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.465,00
R$ 1.465,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.465,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
R$ 1.465,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
short
Junta
joint: ST/NS45/50
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard taper joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4320C-5L
capacidade
5,000 mL
tamanho do gargalo
(1)
Descrição geral
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)