Documentos Principais
CLS304610
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with reinforced bead
volume 10 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3046
Selecione um tamanho
24 EA
R$ 3.480,00
R$ 3.480,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
24 EA
R$ 3.480,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
R$ 3.480,00
Check Cart for Availability
Características
subdivision 0.1 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3046-10
tol. measuring range
0.2 mL
volume
10 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)