CLS302525
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 25 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3025
Selecione um tamanho
R$ 2.031,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.031,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 0.2 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3025-25
tol. measuring range
±5%
volume
25 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Calibrated "to contain"
- double metric scale
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)