CLS302450
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 50 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3024
Selecione um tamanho
R$ 1.334,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.334,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3024-50
tol. measuring range
0.4 mL
volume
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)