CLS300250
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 50 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3002
Selecione um tamanho
R$ 507,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 507,00
Produtos recomendados
Características
subdivision 1.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3002-50
tol. measuring range
0.25 mL
volume
50 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)