Documentos Principais
CLS2480300
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
laboratory condenser
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.506,00
6 EA
R$ 7.758,00
R$ 2.506,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.506,00
6 EA
R$ 7.758,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.506,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Corning 2480-300
camisa C
300 mm
Descrição geral
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)