Documentos Principais
CLS2360400
Pyrex® Liebig condenser with bottom ST joint
jacket L 400 mm, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Corning® 2360
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.072,00
4 EA
R$ 3.557,00
R$ 2.072,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.072,00
4 EA
R$ 3.557,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 2.072,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
fabricante/nome comercial
Corning 2360-400
camisa C
400 mm
Descrição geral
tooled neck for No.3 stopper
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)