Documentos
CBR01608
Sigma-Aldrich
2-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
136.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(CCN)n1
InChI
1S/C8H12N2/c1-7-3-2-4-8(10-7)5-6-9/h2-4H,5-6,9H2,1H3
chave InChI
CDTHKXWPZVCHBX-UHFFFAOYSA-N