Documentos
CBR01580
Sigma-Aldrich
2-Methylpyrimidine-5-carboxylic acid
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-4-7-2-5(3-8-4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
NMGIXZFBQPETOK-UHFFFAOYSA-N