Documentos Principais
CAD7941
Laboratory pipetting needle with 90° blunt ends
gauge 14, L 4 in., nickel plated hub
Selecione um tamanho
12 EA
R$ 2.431,00
R$ 2.431,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
Alterar visualização
12 EA
R$ 2.431,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
R$ 2.431,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Materiais
nickel plated hub
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science 7941
Comprimento
4 in.
medidor
14
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pipetting needles are available in a wide choice of sizes for use in laboratory procedures. All needles are made with type 304 stainless steel cannula.
Catalog numbers CAD7950 to CAD7957 needles are fitted with stainless steel hubs for special applications with corrosive materials or critical procedures. Catalog numbers CAD7930 to CAD7942 needles are fitted with standard nickel plated Luer hubs. These needles are used in conjunction with both manual and automatic volumetric dispensers, dilutors, and pipettors.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)