Documentos Principais
CAD6017SS
3-way stopcock
female Luer lock to male Luer lock, left side, female Luer lock, stainless steel
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.406,00
R$ 3.406,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.406,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
R$ 3.406,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science 6017SS
Descrição geral
The spring clip design holdsthe key in position under proper sealing pressure for optimum performance. There is no need for a screwdriver in cleaning operations.
  • Made from nickel plated brass or stainless steel
  • Tested to 45 psi water pressure
  • High pressure stopcocks are rated to 290 psi
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9