C97482
trans,trans,cis-1,5,9-Cyclododecatriene
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
p.e.
231 °C (lit.)
pf
−18 °C (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1C\C=C\CC\C=C\CCC=C1
InChI
1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1-,9-7+,10-8+
chave InChI
ZOLLIQAKMYWTBR-RYMQXAEESA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?