Documentos Principais
C97458
Sigma-Aldrich
Cyclododecanone
≥99%
About This Item
Fórmula linear:
C12H22(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
182.30
Beilstein:
508621
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
pb
85 °C/1 mmHg (lit.)
pf
59-61 °C (lit.)
densidade
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H22O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h1-11H2
chave InChI
SXVPOSFURRDKBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Chao Qiu et al.
Carbohydrate polymers, 182, 75-80 (2017-12-28)
In comparison with natural α- and β-cyclodextrin (CD), γ-CD has attracted much attention due to their large hydrophobic cavities, high water solubility, and bioavailability. However, the production of γ-CD is still rather expensive and time-consuming. To overcome the high cost