Documentos Principais
C96605
Sigma-Aldrich
Cyclodecanone
97%
About This Item
Fórmula linear:
C10H18(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1617127
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
p.e.
106-107 °C/12 mmHg (lit.)
pf
21-24 °C (lit.)
densidade
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCCCCCC1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-10/h1-9H2
chave InChI
SXOZDDAFVJANJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)