C8008
H-Lys(Z)-OH
98%
Sinônimo(s):
Nε-Z-L-lysine, N6-Carbobenzyloxy-L-lysine
About This Item
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +14.4°, c = 1.6 in 1 M HCl
pf
259 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
chave InChI
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?