C64800
4-Chlorophenyl glycidyl ether
99%
Sinônimo(s):
4-Chlorophenyl 2,3-epoxypropyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
pf
31-33 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(OCC2CO2)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-7-1-3-8(4-2-7)11-5-9-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
chave InChI
KSLSZOOZWRMSAP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107.00 °C - closed cup