Key Documents
C63359
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenylacetic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
170.59
Beilstein:
2045103
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
powder
pf
76-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
chave InChI
WFPMUFXQDKMVCO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3