C58215
4-Chloro-3-nitroaniline
97%
Sinônimo(s):
4-Amino-1-chloro-2-nitrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
99-101 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
chave InChI
FOHHWGVAOVDVLP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?