Documentos
C49909
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
188.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
powder
pf
78-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(c(Cl)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O3/c1-12-5-3-2-4(9(10)11)6(7)8-5/h2-3H,1H3
chave InChI
DVRGUTNVDGIKTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3