Documentos Principais
C119806
Sigma-Aldrich
Cyclopropyl 4-methoxyphenyl ketone
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4COC3H5
Número CAS:
Peso molecular:
176.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
94-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
40-42 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)C2CC2
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-10-6-4-9(5-7-10)11(12)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
chave InChI
YKZSVEVTRUSPOQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)