Documentos Principais
C107
Sigma-Aldrich
Calcium acetylacetonate hydrate
99.95%
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione calcium derivative, Ca(acac)2
About This Item
Fórmula linear:
Ca(C5H7O2)2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
238.29 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.95%
Formulário
solid
composição
Degree of hydration, ~0.5
adequação da reação
core: calcium
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ca]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Ca.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;+2;/p-2/b2*4-3-;;
chave InChI
FFWWBMKQRYMOKA-SUKNRPLKSA-L
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)