BR782891
BRAND® BRANDplates® for inserts
6-well with lid cellGrade™ plus
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Cell culture, Insert System, Inserts, Plates, Tissue culture
Selecione um tamanho
R$ 1.672,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.672,00
Produtos recomendados
Materiais
transparent wells
esterilidade
sterile
Características
lid
single packed
embalagem
pack of 1 ea
pkg of Individually wrapped, with lid
fabricante/nome comercial
BRAND 782891
tamanho
6 well
adequação
suitable for (bacteriological assays)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Optimal cell growth thanks to cellGrade™ plus surface
- Side well access for easier pipetting and removing cover slips
- Perfect positioning of the BRANDplates® insert
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)