BR781742
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 384 wells, size 100 μL, flat bottom, black
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black wells
flat bottom
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781742
tamanho
100 μL
384 wells
volume de trabalho
100 μL
cor
black
tipo de ligação
high binding surface