BR781627
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Sinônimo(s):
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black wells
flat bottom
polystyrene
esterilidade
non-sterile
Características
lid: no
skirt Skirt (F-bottom, transparent bottom)
embalagem
pack of 50 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 781627
tamanho
120 μL
384 wells
volume de trabalho
120 μL
cor
black, with transparent bottom
tipo de ligação
medium binding surface