Documentos Principais
BR780770
BRAND® screw caps with tamper evident screw cap for micro tubes
white
Sinônimo(s):
Accessories, Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Selecione um tamanho
1000 EA
R$ 1.705,00
R$ 1.705,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1000 EA
R$ 1.705,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
R$ 1.705,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
white
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 780770
Descrição geral
Applications: -196 °C to +121 °C.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)