Documentos Principais
BR708024
Discharge tube valve for Dispensette® S Trace Analysis
10 mL, Tantalum spring, L 105 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 323,00
R$ 323,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 323,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
R$ 323,00
Check Cart for Availability
descrição
screw cap ETFE
without recirculation valve
fabricante/nome comercial
BRAND 708024
embalagem
1 ea of
Comprimento
105 mm
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Without recirculation valve. Nominal volume 10 ml. Screw cap ETFE. Discharge. Ttube marked with ′Pt-Ir′ or ′Ta′.
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)