Documentos Principais
BR708016
Discharge tube for Dispensette® S
Organic, 25, 50 and 100 mL,
fine tip
, L 135 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 383,00
R$ 383,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 383,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 383,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene cap
fabricante/nome comercial
BRAND 708016
embalagem
1 ea of
Comprimento
135 mm
capacidade
25, 50 and 100 mL
Descrição geral
Without recirculation valve
Informações legais
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)