Documentos Principais
BR705828
BRAND® Transferpette® S Pipette
tip volume (50 μL), single-channel, fixed volume, mechanical, DE-M
Selecione um tamanho
1 EACH
R$ 1.823,00
R$ 1.823,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EACH
R$ 1.823,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
R$ 1.823,00
Check Cart for Availability
Características
single-channel fixed volume
mechanical
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 705828
volume da ponta
(50 μL)
Categorias relacionadas
Características e benefícios
  • Efficient: one-hand operation
  • Flexible: ergonomic design for all hand sizes
  • Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)