Documentos Principais
BR704552
BRAND® seripettor® cap
for 2+10 mL
Sinônimo(s):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 383,00
R$ 383,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 383,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 383,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
descrição
cap for valve block
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 704552
Categorias relacionadas
Descrição geral
The BRAND® Seripettor® cap is a polypropylene (PP) cap designed to securely close the valve block of the Seripettor® system. Engineered for durability and reliability, this cap is suitable for autoclaving, ensuring it can withstand high temperatures and sterilization processes. Its precise fit helps maintain the integrity of the system, making it an essential component.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)