Documentos Principais
BR704275
BRAND® Bottle stand for Dispensette®/Titrette®
Sinônimo(s):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.335,00
R$ 3.335,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.335,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 3.335,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 704275
tamanho da base
220 mm × 160 mm
tamanho da haste
325 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Full plastic material – suitable for use in aggressive environment (e.g., acid fumes in the hood).
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)